Learn More
Tapones de rosca Azlon™ frascos de lavado con ventilación de boca ancha
Descripción
- Disponibles en seis colores
- Tapones de PP de una pieza codificados por colores que mantienen su forma durante el uso
- Los tapones disponen de una punta con apertura que emite un chorro para un control preciso
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Azul |
| Cantidad | 5/paq. |
| Material del cierre | Polipropileno |