Learn More
Azlon™ Tapones de rosca Azlon™ frascos de lavado con ventilación de boca ancha
Código de producto. 15337057
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Naranja
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
15337057 Blanco paquete de 5
15377057 Azul paquete de 5
15367057 Verde paquete de 5
15387057 Naranja paquete de 5
15347057 Rojo paquete de 5
15357057 Amarillo paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 15337057 Supplier Azlon™ Supplier No. WBCAPVW
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25.69€
    20.67€ / paquete de 5
    Ahorro 5.02€
    19% Descuento
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Tapones para frascos de lavado de cuello ancho con tubo de inmersión y válvula de ventilación de vapor DripLok™ patentada que evita goteos de disolvente.
  • Disponibles en seis colores
  • Tapones de PP de una pieza codificados por colores que mantienen su forma durante el uso
  • Los tapones disponen de una punta con apertura que emite un chorro para un control preciso
Specifications
Color Blanco
Cantidad 5/paq.
Material del cierre Polipropileno