Learn More
Conos de caucho Azlon™
Código de producto. 12423591
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Adaptadores de la serie 3690
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
12423591 Adaptadores de la serie 3690 1 set
1 options
Código de producto. 12423591 Proveedor Azlon N.º de proveedor CON0006A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.44€
    50.25€ / 1 sets
    Ahorro 11.19€
    18% Descuento
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Para el montaje de crisoles de Gooch en los adaptadores de la serie 3690
  • Fabricados con caucho natural
  • Juego de seis tamaños; 15, 22, 28, 36, 42 y 52 mm de D.I. en la parte superior
  • También puede usarse para montar embudos de filtración en matraces Buchner
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Adaptadores de la serie 3690
Cantidad 1/Paq.
Diámetro exterior (métrico) 7 mm de diámetro interior en el extremo inferior, 15 mm de diámetro interior en el extremo superior
Material Caucho natural
Tipo Conos de caucho