Learn More
Frascos redondos de cuello estrecho de polipropileno Azlon™
Descripción
Utilice estos frascos de plástico resistente para una amplia gama de aplicaciones de almacenamiento de líquidos, preparación de medios y muestreo.Los frascos redondos de cuello estrecho de polipropileno AzlonTM son ideales para aplicaciones de contacto co
- Frascos de polipropileno traslúcidos y flexibles con tapones de rosca de polipropileno
- Muy resistentes y muy duraderos durante el uso
- Esterilizables en autoclave a 121 °C
- El certificado de lote está disponible online para su descarga
- Buena resistencia química general
- Los embalajes a granel contienen un numero idéntico de frascos y tapones, envasados por separado
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 60 ml |
| Capacidad (imperial) | 2,02 oz |
| Color | Translúcido |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 13 mm |
| Material | Polipropileno |
| Cantidad | 10/paq. |
| Color del tapón | Translúcido |
| Certificaciones/conformidad | CCD 077; SW-CDC-001501; EN-8-1007-22-0912 |
| Closure Included | Sí |
| Boca | Estrecha |
| Mostrar más |