Learn More
Cabina de desecadores de poliestireno Azlon™
Código de producto. 11313614
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Transparente
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
11313614 Transparente cada uno
1 options
Código de producto. 11313614 Proveedor Azlon N.º de proveedor DWA301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    438.90€
    235.42€ / paquete de 1
    Ahorro 203.48€
    46% Descuento
Fecha estimada de envoi: 15-03-2027
Fabricadas con poliestireno transparente de alto impacto para mayor resistencia y visibilidad. Las cabinas de desecadores de poliestireno Azlon™ proporcionan almacenamiento de elementos sensibles a la humedad sin humedad ni polvo.
  • Proporciona almacenamiento antihumedad
  • Cabina de poliestireno transparente de alto impacto
  • Función de apilado que ahorra espacio
  • Puerta hermética con junta de goma de espuma
  • Se suministra con tarro sellado de gel de
Especificaciones
Color Transparente
Material Poliestireno
Incluye Tarro sellado de gel de sílice
Dimensiones (L x An) 225 x 200 mm
Longitud (métrico) 225 mm
Anchura (métrico) 200 mm
Altura (métrico) 168 mm