Learn More
Matraz cónico Erlenmeyer Azlon™ de polipropileno
Código de producto. 11926289
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
250 mL
500 ml
1000 ml
Graduaciones:
10 ml
20 ml
50 mL
100 ml
200 ml
Junta cónica estándar:
34/35
45/40
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Graduaciones Junta cónica estándar unitSize
11926289 50 ml 10 ml 34/35 cada uno
11962078 1000 ml 200 ml 45/40 cada uno
11936289 100 ml 20 ml 34/35 cada uno
11952078 500 ml 100 ml 45/40 cada uno
11946289 250 mL 50 mL 45/40 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11926289 Proveedor Azlon N.º de proveedor FDE542
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Matraz cónico Erlenmeyer de polipropileno con resistencia química
  • Con resistencia química
  • Cuello ancho con tapón de rosca de PP
  • El matraz y el tapón se pueden esterilizar en autoclave a 121 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material del cierre Polipropileno
Color Translúcido
Capacidad (métrico) 50 ml
Material Polipropileno
Graduaciones 10 ml
Altura (métrico) 92 mm
N.° por paquete 1
Forma Cónicos
Junta cónica estándar 34/35
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Tipo de tapón Tapón de rosca
Tamaño del tapón 40 mm