Learn More
Azlon™ Frascos redondos de cuello ancho graduados translúcidos de polipropileno Azlon™
Descripción
- Frascos de polipropileno de alta claridad con buena resistencia química
- Diseño sin revestimiento a prueba de fugas
- Las graduaciones con impresión nítida muestran mililitros y onzas líquidas
- Impresos con un panel de escritura blanco grande para facilitar el etiquetado
- Contorno interior liso para un vertido eficiente y una fácil limpieza
- Ideal para líquidos y sólidos, perfecto para muestreo microbiológico
- Esterilizables en autoclave a 121 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 60 ml |
| Color | Translúcido |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 22 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para líquidos y sólidos, perfecto para muestreo microbiológico |
| Material | Polipropileno |
| Cantidad | 10/paq. |
| Color del tapón | Translúcido |
| Closure Included | Sí |
| Graduated | Sí |
| Boca | Ancha |
| Mostrar más |