Learn More
Cubeta de esterilización de polipropileno Azlon™
Código de producto. 12074588
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
210 x 122 mm
390 x 290 mm
Capacidad (métrico):
1 L
10 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (L x An) Capacidad (métrico) unitSize
12074588 390 x 290 mm 10 L cada uno
12053974 210 x 122 mm 1 L cada uno
2 options
Código de producto. 12074588
Marca: Azlon TWR204
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cubetas de esterilización rectangulares
  • Resistentes y profundas para acomodar una amplia gama de instrumentos, etc.
  • Se puede esterilizar en autoclave a 121°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 10 L
Dimensiones (L x An) 390 x 290 mm
Altura (métrico) 110 mm (sin tapa), 130 mm (con tapa)
Longitud (métrico) 390 mm
Material Polipropileno
Tipo Bandeja de esterilización
Anchura (métrico) 290 mm
N.° por paquete 1
Forma Rectangulares