Learn More
Azlon™ Bidones impresos de polipropileno Azlon™
Código de producto. 11363434
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 5
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11363434 1000 ml cada uno
12623142 50 ml paquete de 5
11980985 100 ml paquete de 5
10667825 250 ml cada uno
10074084 500 ml cada uno
10718205 2000 ml cada uno
11990985 3000 ml cada uno
10617065 5000 ml 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11363434 Supplier Azlon™ Supplier No. JPB1000P
Ahorre hasta un 60% en microbiología
Usar código promocional 28004
View all promotions
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Impresas con graduaciones de color azul nítidas para mejorar la visibilidad. Las jarras impresas de polipropileno Azlon™ Azlon™ proporcionan una solución fiable para la medición y dispensación de líquidos en un laboratorio.
  • Conos para formar una gran boquilla de vertido
  • Fabricado de polipropileno de alta claridad para una mayor resistencia y visibilidad
  • Graduaciones impresas de color azul nítidas y mejoradas 
  • Esterilización en autoclave a 121 °C
  • Diseño ergonómico con asa con agarre de pulgar para facilitar el transporte
  • Aptos para aplicaciones de contacto con alimentos de acuerdo con las normativas de la UE y EE. UU.
Specifications
Color Transparente
Diámetro exterior (métrico) 122 mm
Capacidad (métrico) 1000 ml
Material PP (Polipropileno)
Altura (métrico) 150 mm
Cantidad 1 paquetes
Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) -20°C a +135°C
Tipo Bidón
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Graduated Sí
Scale Escala impresa azul