Learn More
Azlon™ Embudos Azlon™ de polipropileno para polvo
Código de producto. 12030783
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro del área superior (métrico):
65 mm
80 mm
100 mm
120 mm
150 mm
290 mm
420 mm
Diámetro del tubo (métrico):
18 mm
22 mm
26 mm
30 mm
35 mm
36 mm
48 mm
Altura (métrico):
69 mm
74 mm
90 mm
106 mm
135 mm
208 mm
270 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro del área superior (métrico) Diámetro del tubo (métrico) Altura (métrico) Tamaño de la unidad
12030783 290 mm 35 mm 208 mm cada uno
12571506 120 mm 30 mm 106 mm paquete de 5
10589730 150 mm 36 mm 135 mm paquete de 5
12040783 420 mm 48 mm 270 mm cada uno
12074628 65 mm 18 mm 69 mm paquete de 5
12561506 80 mm 22 mm 74 mm paquete de 5
12054638 100 mm 26 mm 90 mm paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 12030783 Proveedor Azlon™ N.º de proveedor FWC212
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    88.25€
    28.71€ / paquete de 1
    Ahorro 59.54€
    67% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 22-02-2027
Fabricados con polipropileno ligero y duradero. El embudo de polvo de polipropileno Azlon™ cuenta con un vástago paralelo que minimiza el 'puenteo' de polvo para mejorar el flujo. Los dos tamaños más grandes tienen la parte superior con paredes verticales para evitar derrames.
Fabricado con polipropileno ligero y duradero.El embudo de polvo de polipropileno Azlon™ incorpora un tubo paralelo que minimiza la acumulación de polvo para mejorar el flujo.Los dos tamaños más grandes tienen partes superiores con lados verticales para evitar derrames.
  • Embudo de polipropileno ligero para polvo
  • Irrompibles con uso normal
  • El vástago paralelo minimiza el 'puenteo' de polvo para mejorar el flujo
  • Los dos tamaños más grandes tienen la parte superior con paredes verticales
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 290 mm
Diámetro del tubo (métrico) 35 mm
Material Polipropileno
Altura (métrico) 208 mm
Esterilizables en autoclave Sí
Descripción Cónicos