Learn More
Soporte para pipetas de polipropileno Azlon™
Código de producto. 13108596
Change view
Click to view available options
Material:
Polipropileno
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material unitSize
13108596 Polipropileno cada uno
1 options
Código de producto. 13108596 Proveedor Azlon N.º de proveedor SWP033
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado en polipropileno azul resistente a productos químicos. El soporte para pipetas de polipropileno Azlon™ admite 94 pipetas verticalmente. El bastidor giratorio está suspendido por una varilla de soporte.
  • Soporte de polipropileno azul resistente a productos químicos
  • Admite hasta 94 pipetas verticalmente
  • Muy estable con base de 230 mm de diámetro
  • Altura de 470 mm
  • Tiene un estante giratorio suspendido por una varilla d
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Polipropileno
Altura (métrico) 470 mm
Diámetro exterior (métrico) 230 mm
Diámetro de la varilla (métrico) 12 mm
Admite 94 pipetas
Tipo de producto Soporte para pipetas
Color Azul
Cantidad 1 paq.