Learn More
Cuchara dosificadora de polipropileno Azlon™
Descripción
Recoja reactivos químicos o alimentos de forma segura. La pala dosificadora de polipropileno Azlon™ se suministra con parte superior e inferior plana.
- Fabricados con polipropileno seguro para uso para alimentos
- La parte superior es plana para nivelar los polvos
- La base es plana, lo que permite que las palas reposen horizontalmente
- Indicadores de capacidad claramente moldeados en cada tamaño
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cuchara medidora |
| Material | Polipropileno |
| Incluye | Asa |
| Capacidad (métrico) | 250 mL |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Longitud (métrico) | 259 mm |