Learn More
Cuchara dosificadora de polipropileno Azlon™
Código de producto. 11349633
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
60 mm
82 mm
102 mm
137 mm
160 mm
198 mm
259 mm
315 mm
385 mm
Capacidad (métrico):
2 ml
5 ml
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Capacidad (métrico) unitSize
11349633 385 mm 1000 mL cada uno
12511516 102 mm 10 mL paquete de 5
11333724 198 mm 100 mL paquete de 5
12521516 259 mm 250 mL paquete de 5
11313724 137 mm 25 mL paquete de 5
12591506 60 mm 2 ml paquete de 5
11359623 315 mm 500 mL paquete de 5
11323724 160 mm 50 mL paquete de 5
12501516 82 mm 5 ml paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 11349633 Proveedor Azlon N.º de proveedor SWL140
Fecha estimada de envoi: 28-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Recoja reactivos químicos o alimentos de forma segura. La cuchara dosificadora de polipropileno Azlon™ se suministra con parte superior e inferior plana.
Recoja reactivos químicos o alimentos de forma segura. La pala dosificadora de polipropileno Azlon™ se suministra con parte superior e inferior plana.
  • Fabricados con polipropileno seguro para uso para alimentos
  • La parte superior es plana para nivelar los polvos
  • La base es plana, lo que permite que las palas reposen horizontalmente
  • Indicadores de capacidad claramente moldeados en cada tamaño
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Cuchara medidora
Material Polipropileno
Incluye Asa
Capacidad (métrico) 1000 mL
Esterilidad Non-sterile
Longitud (métrico) 385 mm