Learn More
Bandeja para instrumentos de polipropileno Azlon™
Código de producto. 12083964
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
350 x 200 mm
350 x 250 mm
610 x 350 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
12083964 610 x 350 mm cada uno
12063964 350 x 200 mm cada uno
12073964 350 x 250 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12083964 Proveedor Azlon N.º de proveedor TWR022
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Bandejas de polipropileno rectangulares
  • Rígidas y resistentes
  • Todos los tamaños tienen lados verticales de 22 mm de profundidad
  • Se puede esterilizar en autoclave a 121°C
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 610 x 350 mm
Longitud (métrico) 610 mm
Material Polipropileno
Tipo Bandeja de instrumentos
Anchura (métrico) 350 mm
Longitud (imperial) 24 in
N.° por paquete 1
Forma Rectangulares
Anchura (imperial) 13,7 in