Learn More
Tarros con graduaciones moldeadas de polipropileno Azlon™ con asas
Código de producto. 11313694
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Graduaciones:
10 ml
2 ml
50 ml
100 ml
500mL
500 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 PCS
cada uno
paquete de 5
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Graduaciones unitSize
11313694 100 ml 10 ml paquete de 5
11303694 50 ml 2 ml paquete de 5
11323694 250 ml 50 ml cada uno
11333694 500 ml 100 ml cada uno
11343694 1000 ml 100 ml 1 PCS
11353694 2000 ml 500mL cada uno
11363694 3000 ml 500 ml cada uno
11373694 5000 ml 500 ml 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 11313694 Proveedor Azlon N.º de proveedor JPM0100P
Fecha estimada de envoi: 26-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con polipropileno de alta claridad. Los tarros con graduaciones moldeadas de polipropileno Azlon™ con asas son cónicos con asa de diseño ergonómico para mayor comodidad y control. Aptos para aplicaciones de alimentos de acuerdo con las normativas de EE. UU. y de la UE. Las graduaciones moldeadas permanentes proporcionan una fácil evaluación del volumen. Esterilizable en autoclave a 121 °C.
Fabricados con polipropileno de alta claridad. Los tarros con graduaciones moldeadas de polipropileno Azlon™ con asas son cónicos con asa de diseño ergonómico para mayor comodidad y control. Aptos para aplicaciones de alimentos de acuerdo con las normativas de EE. UU. y de la UE. Las graduaciones moldeadas permanentes proporcionan una fácil evaluación del volumen. Esterilizable en autoclave a 121 °C.
  • Bidones cónicos de polipropileno de alta claridad
  • Graduaciones moldeadas permanentes
  • Esterilizables en autoclave a 121 °C
  • Asa de diseño ergonómico con agarre de pulgar para facilitar el transporte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 100 ml
Capacidad (imperial) 3,38 oz
Color Transparente
Material Polipropileno
Cantidad 5/paq.
Intervalo de temperatura (métrico) De – 20C a 135 °C
Graduaciones 10 ml
Certificaciones/conformidad UE; EE. UU.
Closure Included No
Graduated Sí
Boca Ancha
Forma Cónico
Altura (métrico) 72 mm
Tipo de producto Bidón moldeado
Altura (imperial) 2,83 in
Diámetro (métrico) 61 mm
Dispensación a través del tapón No