Learn More
Pipeta graduada de polipropileno Azlon™ de clase B
Descripción
- Calibrado para tolerancias de Clase B
- Punta de fabricación especial para garantizar una excelente calidad
Especificaciones
Especificaciones
| Calibración | Calibrado para tolerancias de Clase B |
| Certificaciones/conformidad | ISO 835 |
| Material | Polipropileno |
| Graduado | Sí |
| Graduaciones | 0,1 ml |
| Color | Translúcido |
| Volumen (métrico) | 1 ml |
| Tipo | Pipeta |