Learn More
Probetas de PMP Azlon™ con graduaciones impresas
Código de producto. 11940985
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 mL
1000 ml
2000 ml
Graduaciones:
0.2mL
0,5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 5
Código de producto. Capacidad (métrico) Graduaciones unitSize
11940985 250 ml 2 ml cada uno
11333594 1000 ml 10 ml cada uno
11303594 100 ml 1 ml paquete de 5
11373584 10 ml 0.2mL paquete de 10
11343594 2000 ml 20 ml cada uno
11383584 25 ml 0,5 ml paquete de 10
11950985 500 mL 5 ml cada uno
11393584 50 ml 1 ml paquete de 10
8 options
Código de producto. 11940985
Marca: Azlon CPB0250P
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Impresas con graduaciones de color azul nítidas para mejorar la visibilidad. Las probetas de polipropileno Azlon™ con graduaciones impresas proporcionan una solución fiable para medir el volumen de líquidos en un laboratorio.
  • La base hexagonal mejora la estabilidad
  • La función antisucción evita que la probeta se pegue a superficies húmedas y. minimiza los derrames
  • El polipropileno ultratransparente proporciona una mayor visibilidad y resistencia química
  • Clase B
  • Conforme a ISO 6706
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 ml
Material Polipropileno
Tolerancia ±2 ml
Certificaciones/conformidad ISO 6706
Clase Clase B
Báscula Azul
Diámetro (métrico) 42 mm
Cantidad 1 packs
Graduaciones 2 ml
Color de escala Azul
Base Type Hexagonal
Altura (imperial) 12,4 in
Altura (métrico) 315 mm
Tipo Probeta sin graduar