Learn More
Azlon™ Probetas de PMP Azlon™ con graduaciones impresas
Descripción
Impresas con graduaciones de color azul nítidas para mejorar la visibilidad. Las probetas de polipropileno Azlon™ con graduaciones impresas proporcionan una solución fiable para medir el volumen de líquidos en un laboratorio.
- La base hexagonal mejora la estabilidad
- La función antisucción evita que la probeta se pegue a superficies húmedas y. minimiza los derrames
- El polipropileno ultratransparente proporciona una mayor visibilidad y resistencia química
- Clase B
- Conforme a ISO 6706
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 2000 ml |
| Material | Polipropileno |
| Tolerancia | ±20 ml |
| Certificaciones/conformidad | ISO 6706 |
| Clase | Clase B |
| Báscula | Azul |
| Diámetro (métrico) | 83 mm |
| Cantidad | 1 packs |
| Graduaciones | 20 ml |
| Color de escala | Azul |
| Mostrar más |