Learn More
Azlon™ Probetas de PMP Azlon™ con graduaciones impresas
Código de producto. 11333594
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 mL
1000 ml
2000 ml
Graduaciones:
0.2mL
0,5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 5
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Graduaciones Tamaño de la unidad
11333594 1000 ml 10 ml cada uno
11303594 100 ml 1 ml paquete de 5
11373584 10 ml 0.2mL paquete de 10
11343594 2000 ml 20 ml cada uno
11940985 250 ml 2 ml cada uno
11383584 25 ml 0,5 ml paquete de 10
11950985 500 mL 5 ml cada uno
11393584 50 ml 1 ml paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 11333594 Proveedor Azlon™ N.º de proveedor CPB1000P
Productos esenciales para el día a día de DWK Life Sciences
Usar código promocional 27957
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Impresas con graduaciones de color azul nítidas para mejorar la visibilidad. Las probetas de polipropileno Azlon™ con graduaciones impresas proporcionan una solución fiable para medir el volumen de líquidos en un laboratorio.
  • La base hexagonal mejora la estabilidad
  • La función antisucción evita que la probeta se pegue a superficies húmedas y. minimiza los derrames
  • El polipropileno ultratransparente proporciona una mayor visibilidad y resistencia química
  • Clase B
  • Conforme a ISO 6706
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1000 ml
Material Polipropileno
Tolerancia ±10 ml
Certificaciones/conformidad ISO 6706
Clase Clase B
Báscula Azul
Diámetro (métrico) 66 mm
Cantidad 1 packs
Graduaciones 10 ml
Color de escala Azul
Base Type Hexagonal
Altura (imperial) 17,32 in
Altura (métrico) 440 mm
Tipo de producto Probeta sin graduar