Learn More
Probetas de polipropileno Azlon™ con graduaciones moldeadas
Código de producto. 11920985
Change view
Click to view available options
Graduaciones:
0.2mL
0.5 ml
1 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
5 PCS
cada uno
paquete de 10
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
500 ml
1000 ml
2000 mL
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Graduaciones unitSize Capacidad (métrico)
11920985 2 ml cada uno -
10195184 10 ml 1 PCS 1000 ml
10155234 1 ml 5 PCS 100 ml
11373574 0.2mL paquete de 10 10 ml
11313584 20 ml 1 PCS 2000 mL
11383574 0.5 ml paquete de 10 25 ml
11930985 5 ml 1 PCS 500 ml
10667045 1 ml paquete de 10 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 11920985 Proveedor Azlon N.º de proveedor CP0250P
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricadas con polipropileno de alta claridad para ofrecer una buena resistencia química y a temperaturas. Las probetas de polipropileno Azlon™ con graduaciones moldeadas son una solución fiable y resistente para medir el volumen de líquidos en un laboratorio.
  • La base hexagonal mejora la estabilidad
  • La función antisucción evita que la probeta se pegue a superficies húmedas y. minimiza los derrames
  • Las graduaciones moldeadas en relieve son marcas permanentes para la medición
  • La boquilla grande de vertido facilita la dispensación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Polipropileno
Tolerancia ±2 ml
Certificaciones/conformidad ISO 6706
Clase Clase B
Diámetro (métrico) 42 mm
Cantidad 1 packs
Graduaciones 2 ml
Base Type Hexagonal
Altura (imperial) 12,4 in
Altura (métrico) 315 mm
Tipo Probeta sin graduar