Learn More
Vasos de precipitados de polipropileno estilo Griffin Azlon™
Código de producto. 15384911
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
400 ml
500 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
Tamaño de la unidad:
12 PCS
6 PCS
paquete de 12
paquete de 6
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15384911 100 ml 12 PCS
15354911 10 ml paquete de 12
15364911 25 ml 12 PCS
15374911 50 ml 12 PCS
15383416 250 ml paquete de 6
15394911 250 ml 12 PCS
15304921 400 ml paquete de 6
15314921 500 ml 6 PCS
15324921 600 ml paquete de 6
15334921 1000 ml paquete de 6
15344921 2000 ml 6 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 15384911 Proveedor Azlon N.º de proveedor BDC224P
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideal para uso general de laboratorio
  • Cumple con ISO 7056.
  • Forma tradicional de vaso de precipitados
  • Buena resistencia química
  • Esterilizables en autoclave a 121 °C.
  • Las graduaciones están impresas de manera clara en una tinta indeleble y resist
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) 51 mm
Capacidad (métrico) 100 ml
Material Polipropileno
Altura (métrico) 69 mm
Incrementos 10 ml
Cantidad 12/paquete
Tipo Vaso de precipitados
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Graduated Sí
Certificaciones/conformidad ISO 7056