Learn More
Vasos de precipitados de polipropileno estilo Griffin Azlon™
Descripción
- Cumple con ISO 7056.
- Forma tradicional de vaso de precipitados
- Buena resistencia química
- Esterilizables en autoclave a 121 °C.
- Las graduaciones están impresas de manera clara en una tinta indeleble y resist
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Translúcido |
| Diámetro exterior (métrico) | 131 mm |
| Capacidad (métrico) | 2000 ml |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para uso general de laboratorio |
| Altura (métrico) | 187 mm |
| Incrementos | 200 ml |
| Cantidad | 6/paq. |
| Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) | -20°C a +135°C |
| Tipo | Vaso de precipitados Griffin |
| Mostrar más |