Learn More
Bolsas para autoclave de polipropileno Azlon™
Descripción
- Suitable for autoclaving biohazardous waste
- Strong side weld construction (50μm)
- Printed with instructions for use and biohazard symbol
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Azul |
| Altura (métrico) | 896 mm |
| Anchura (métrico) | 608 mm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material | Polipropileno |