Learn More
Azlon™ Desecador de vacío de policarbonato Azlon™ con llave de paso
Código de producto. 12080253
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
262 mm
296 mm
Diámetro de la placa (métrico):
205 mm
236 mm
Diámetro interior (métrico):
215 mm
245 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Altura (métrico) Diámetro de la placa (métrico) Diámetro interior (métrico) Tamaño de la unidad
12080253 296 mm 236 mm 245 mm cada uno
12060253 262 mm 205 mm 215 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12080253 Proveedor Azlon™ N.º de proveedor DWA245
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    393.80€
    299.37€ / paquete de 1
    Ahorro 94.43€
    23% Descuento
Fecha estimada de envoi: 01-02-2027
Duradero con alta resistencia a impactos y resistencia de forma segura a altas presiones de vacío
Duradero con alta resistencia a impactos y resistencia de forma segura a altas presiones de vacío
  • Cubierta y base de policarbonato transparente
  • Duradero con alta resistencia a impactos
  • Soportará con seguridad altas presiones de vacío
  • La placa de cerámica permite el uso de crisoles incandescentes
Especificaciones
Color Transparente
Material Policarbonato
Tipo de producto Desecador de vacío
Incluye Llave de paso
Cantidad 1/paq.
Altura (métrico) 296 mm
Altura (métrico) interior 195 mm
Diámetro de la placa (métrico) 236 mm
Diámetro interior (métrico) 245 mm