Learn More
Soporte para placa de Petri de acero recubierto de epoxi de poliamida Azlon™
Código de producto. 10722807
Cambiar vista
Click to view available options
Posiciones:
Hasta 6
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Posiciones Tamaño de la unidad
10722807 Hasta 6 cada uno
1 options
Código de producto. 10722807 Proveedor Azlon N.º de proveedor SWP062
Fecha estimada de envoi: 22-01-2027
Ideal para incubación de lotes pequeños
  • Capacidad para seis placas de petri de 90 mm
  • Fabricado en acero con revestimiento de epoxi
  • Ofrece una mejor resistencia al calor y a los productos químicos que otros revestimientos
  • Ideal para incubación de lotes pequeños
Especificaciones
Admite Placa de Petri (90 mm)
Material Acero recubierto de poliamida epoxi
Posiciones Hasta 6