Learn More
Soporte para frascos de acero recubierto de poliamida Azlon™
Código de producto. 12030832
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
60 mm
74 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro exterior (métrico) unitSize
12030832 60 mm cada uno
12094628 74 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12030832 Proveedor Azlon N.º de proveedor BGS040
Fecha estimada de envoi: 17-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideal para transportar de forma segura hasta seis frascos o para lavar frascos
  • Fabricado en acero con revestimiento de poliamida
  • Ofrece una mejor resistencia al calor y a los productos químicos que otros revestimientos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Acero recubierto de poliamida
N.° por paquete 1
Diámetro exterior (métrico) 60 mm
Tipo de producto Soporte para frascos