Learn More
Azlon™ Polyacetal Trough for Slide Staining Kit
Código de producto. 12053344
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Poliacetal
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
12053344 Poliacetal cada uno
1 options
Código de producto. 12053344 Proveedor Azlon N.º de proveedor SWM016
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
For use with Slide Staining Kit
  • Dimensions - 100 x 85 x 55mm
  • Supplied complete with a push-fit lid and small adapter to aid drainage
Especificaciones
Color Negro
Tipo Staining Trough
Material Poliacetal