Learn More
Azlon™ Matraz aforado de PMP de clase B
Descripción
- Calibrado para tolerancias de ISO 1042, Clase B
- Se suministra con tapón de polipropileno
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Capacidad (métrico) | 1000 ml |
| Material | PMP |
| Altura (métrico) | 310 mm (con tapón) |
| N.° por paquete | 1 |
| Tolerancia | ±0,8 ml |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Clase | B |
| Tipo de tapón | Tapón |