Learn More
Matraz aforado de PMP de clase A Azlon™
Código de producto. 12530076
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
12530076 500 ml cada uno
12540076 1000 ml cada uno
12510076 100 ml cada uno
12590066 25 ml cada uno
12520076 250 ml cada uno
12500076 50 ml cada uno
6 options
Código de producto. 12530076
Marca: Azlon FDF136A
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Completo con código de lote impreso. El matraz aforado de PMP de clase A de Azlon incluye un tapón de polipropileno.
Completo con código de lote impreso. El matraz aforado de PMP de clase A de Azlon incluye un tapón de polipropileno.
  • Fabricado con PMP transparente de vidrio que ofrece una excelente claridad
  • Marca de anillo ajustada individualmente según las tolerancias de clase A de acuerdo con la ISO 1042
  • Completo con código de lote impreso
  • El certificado de lote está disponible online para su descarga
  • Se suministra con tapón de polipropileno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 1042
Material del cierre Polipropileno
Color Transparente
Capacidad (métrico) 500 ml
Material PMP
Altura (métrico) 270 mm
Incluye Tapón
N.° por paquete 1
Intervalo de temperatura (métrico) De -20 °C a +135 °C
Tolerancia ± 0,25 ml
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Clase A
Tipo de tapón Tapón