Learn More
Controlador de pipeteado Azlon™
Código de producto. 11930885
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
11930885 Azul cada uno
1 options
Código de producto. 11930885 Proveedor Azlon N.º de proveedor PFL001B
Ahorros en la investigación con células madre
Usar código promocional 28032
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
Pipeteador con nivel controlado con pulgar para un vacío preciso y sencillo. El pipeteador Azlon™ utiliza un novedoso conjunto de válvula de caucho de silicona y PTFE para permitir un control preciso del llenado y vaciado de la pipeta.
  • Un novedoso conjunto de válvula de caucho de PTFE y silicona controla el vacío creado con tan solo apretar la exclusiva perilla de caucho
  • Con tan solo mover la palanca para pulgar, se pueden cargar y vaciar con facilidad pipetas de 0,1 ml hasta 100 ml puede llenarse y vaciarse de forma fácil y precisa
  • Las pipetas de soplado se accionan mediante la presión de la pequeña bola accionada con el pulgar
  • Un filtro de membrana de PTFE sustituible garantiza que no se aspira ningún líquido accidentalmente en la unidad (2 suministrado)
  • El filtro y el cono que soporta la pipeta se pueden esterilizar en autoclave
Especificaciones
Material PVDF, Acero inoxidable
Esterilidad Estéril
Para utilizar con (aplicación) Clínica, hospital, productos biológicos, químicos, alimentos y bebidas, productos farmacéuticos, cosméticos y campos de medicina legal
Color Azul
Volumen (métrico) De 0,1 ml a 100 ml
Tipo Pipeta repetitiva de desplazamiento positivo