Learn More
Controlador de pipeteado Azlon™
Código de producto. 11303714
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color unitSize
11303714 Blanco cada uno
11930885 Azul cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Código de producto. 11303714 Proveedor Azlon N.º de proveedor PFL001N
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Pipeteador con nivel controlado con pulgar para un vacío preciso y sencillo. El pipeteador Azlon™ utiliza un novedoso conjunto de válvula de caucho de silicona y PTFE para permitir un control preciso del llenado y vaciado de la pipeta.
  • Un novedoso conjunto de válvula de caucho de PTFE y silicona controla el vacío creado con tan solo apretar la exclusiva perilla de caucho
  • Con tan solo mover la palanca para pulgar, se pueden cargar y vaciar con facilidad pipetas de 0,1 ml hasta 100 ml puede llenarse y vaciarse de forma fácil y precisa
  • Las pipetas de soplado se accionan mediante la presión de la pequeña bola accionada con el pulgar
  • Un filtro de membrana de PTFE sustituible garantiza que no se aspira ningún líquido accidentalmente en la unidad (2 suministrado)
  • El filtro y el cono que soporta la pipeta se pueden esterilizar en autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material PVDF, Acero inoxidable
Esterilidad Estéril
Para utilizar con (aplicación) Clínica, hospital, productos biológicos, químicos, alimentos y bebidas, productos farmacéuticos, cosméticos y campos de medicina legal
Color Blanco
Volumen (métrico) De 0,1 ml a 100 ml
Tipo Pipeta repetitiva de desplazamiento positivo