Learn More
Frasco lavador de ventilación de LDPE plurilingüe Azlon
Código de producto. 12387512
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
12387512 500 ml paquete de 5
1 options
Código de producto. 12387512 Proveedor Azlon N.º de proveedor WGW539VTMLS
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
En stock
Almacene y utilice una gran variedad de disolventes con etiquetas en varios idiomas para una seguridad mejorada. Los frascos lavadores de ventilación de LDPE plurilingües Azlon están disponibles en cuatro combinaciones de etiquetado en varios idiomas. Las etiquetas de contenido del disolvente se corresponden con las tapas codificadas por colores para facilitar la identificación en una gran variedad de situaciones.
  • Frascos de lavado de cuello ancho multilingües con válvula de ventilación de vapor para evitar derrames
  • Impreso de forma indeleble en cuatro idiomas, con cuatro combinaciones de idiomas disponibles
  • Elección cinco etiquetas de disolventes con nuevos símbolos globalmente armonizados, el rombo de la NFPA, frases de riesgo e instrucciones de seguridad
  • Equipados con tapones de PP de una pieza que mantienen su forma durante el uso
  • Los tapones disponen de una punta con apertura que emite un chorro para un control preciso
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 ml
Descripción Región 2: noruego, danés, sueco, inglés
Material LDPE
Color del tapón Azul
Altura (métrico) 163 mm
Chemical Label Isopropanol
Diámetro (métrico) 75 mm