Learn More
Barra de agitación magnética Azlon™
Descripción
- Para una agitación eficiente
- Forma cilíndrica
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Diámetro (métrico) | 6 mm |
| Longitud (métrico) | 15 mm |
| Cantidad | 2 |
| Forma | Cilindro |