Learn More
Cestillo de perfil bajo Azlon™
Código de producto. 11373464
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11373464 10 L cada uno
1 options
Código de producto. 11373464 Proveedor Azlon N.º de proveedor TWR200
Impulsa tu investigación en energías renovables
Usar código promocional 28029
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Fabricado con polipropileno. El cestillo de perfil bajo Azlon™ es un cestillo rectangular, ligero y resistenteapto como cestillo para drenaje/esterilización en autoclave o para almacenamiento general. Las unidades se apilan cuando no se utilizan para ahorrar espacio. Buena resistencia química y autoclavable a 121 °C.
Fabricado con polipropileno. El cestillo de perfil bajo Azlon™ es un cestillo rectangular, ligero y resistente
apto como cestillo para drenaje/esterilización en autoclave o para almacenamiento general. Las unidades se apilan cuando no se utilizan para ahorrar espacio. Buena resistencia química y esterilizable en autoclave a 121 °C.
  • Cestillo rectangular resistente y ligero
  • Apto como cestillo para drenaje/esterilización en autoclave o para almacenamiento general
  • Las unidades se apilan cuando no se utilizan para ahorrar espacio
  • Buena resistencia química
  • Esterilizable en autoclave hasta 121 °C
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Blanca
Capacidad (métrico) 10 L
Para utilizar con (aplicación) Adecuado para el uso como cestillo de autoclave/drenaje o para el almacenamiento general
Altura exterior (métrico) 100 mm
Longitud (métrico) 400 mm
Material Polipropileno
Anchura exterior (métrico) 300 mm