Learn More
Tapa Azlon™ para esterilizar cubetas
Código de producto. 12073974
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Canaleta de esterilización de 10 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
12073974 Canaleta de esterilización de 10 L cada uno
1 options
Código de producto. 12073974 Proveedor Azlon N.º de proveedor TWR205
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.77€
    24.63€ / paquete de 1
    Ahorro 27.14€
    52% Descuento
Fecha estimada de envoi: 16-02-2027
Para usar con cubeta de esterilización
  • Las tapas se deben comprar por separado de la cubeta
  • Las tapas no son esterilizables en autoclave
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Transparente
Para utilizar con (equipo) Canaleta de esterilización de 10 L
Material Poliestireno