Learn More
Frasco de lavado de LDPE Azlon™, lejía
Descripción
- Frasco de lavado con cuello ancho multilingüe
- LDPE blanco y opaco para hipoclorito de sodio/lejía sensible a la luz.
- Impresos de forma indeleble en tres idiomas (inglés, francés y español)
- Incluye los nuevos símbolos globalmente armonizados, el rombo de la NFPA, frases de riesgo e información de seguridad.
- Equipado con tapón de PP amarillo de una pieza codificado por colores.
- El cierre dispone de una punta con apertura que emite un chorro para un control preciso.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 500 mL |
| Color | Blanco opaco |
| Material | LDPE |
| Cantidad | 1Each |
| Color del tapón | Amarillo |
| Boca | Ancha |
| Chemical Label | Hipoclorito de sodio (lejía) |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca con abertura de punta por chorro |