Learn More
Azlon™ Frascos dispensadores redondos de LDPE Azlon™ con boquilla pivotante
Código de producto. 12559185
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
150 ml
250 ml
500 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
12559185 250 ml paquete de 10
10349794 30 ml paquete de 10
10411055 60 ml paquete de 10
10399504 150 ml paquete de 10
12569185 500 ml paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 12559185 Proveedor Azlon™ N.º de proveedor BGE530P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26.46€
    21.54€ / paquete de 10
    Ahorro 4.92€
    18% Descuento
En stock
Adecuado para usarse como frasco de goteo o lavador y para geles dispensadores
    • Frascos redondos de LDPE con tapón de boquilla pivotante
    • La boquilla se incrusta en el tapón para que el frasco quede sellado
    • Disponible en paquetes a granel
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 ml
Material LDPE
N.° por paquete 10
Closure Included Sí
Altura (métrico) 145 mm
Diámetro (métrico) 59 mm
Tipo de tapón Boquilla giratoria
Forma Forma redonda