Learn More
Frascos redondos de cuello estrecho de LDPE Azlon™
Código de producto. 10431055
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
30 mL
60 ml
60 mL
100 ml
100 mL
125 ml
125 mL
150 ml
150 mL
250 ml
250 mL
500 ml
1000 ml
1000 mL
2000 ml
2000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 5
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10431055 125 ml paquete de 10
10452585 30 ml paquete de 10
15767987 30 mL cada uno
10126154 60 ml paquete de 10
15777987 60 mL cada uno
15787987 100 mL cada uno
12541446 100 ml paquete de 10
15797987 125 mL cada uno
10349604 150 ml paquete de 10
15707997 150 mL cada uno
10369734 250 ml paquete de 10
15717997 250 mL cada uno
10175084 500 ml paquete de 10
10208154 1000 ml paquete de 5
15737997 1000 mL cada uno
10309454 2000 ml paquete de 5
15747997 2000 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Código de producto. 10431055 Proveedor Azlon N.º de proveedor BNL0125PN
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos frascos translúcidos y flexibles de plástico para una amplia variedad de aplicaciones de muestreo y almacenamiento de líquidos. Los frascos redondos de LDPE de cuello estrecho Azlon™ son resistentes y duraderos.
Utilice estos frascos translúcidos y flexibles de plástico para una amplia variedad de aplicaciones de muestreo y almacenamiento de líquidos.Los frascos redondos de cuello estrecho de LDPE Azlon™ son resistentes y admiten el uso intensivo.
  • Frascos de LDPE translúcidos y flexibles con tapones de rosca de polipropileno
  • Aptos para aplicaciones de contacto con alimentos de acuerdo con las normativas de la UE y EE. UU.
  • El certificado de lote está disponible online para su descarga
  • Los embalajes a granel contienen un numero idéntico de frascos y tapones, envasados por separado
  • Buena resistencia química general
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 125 ml
Color Translúcido
Diámetro interior del cuello (métrico) 22 mm
Material LDPE
Cantidad 10/paq.
Color del tapón Translúcido
Closure Included Sí
Boca Estrecha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 102 mm
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapón de rosca