Learn More
Contenedores para hielo de poliuretano Azlon™ con tapa
Código de producto. p-8001795
Change view
Click to view available options
Color:
Azul claro
Negro
Verde
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color unitSize
11339623 Negro cada uno
12081912 Azul claro cada uno
12091912 Verde cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11339623 Proveedor Azlon N.º de proveedor IBB001P
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Apto para su uso con hielo, hielo seco y soluciones salinas
Apto para su uso con hielo, hielo seco y soluciones salinas
  • Contenedores para hielo de espuma de poliuretano de piel negra, verde y azul
  • Ideales para separar áreas de trabajo por colores
  • Las asas integradas facilitan su elevación y transporte
  • El diseño octagonal es útil para facilitar el apilado y la estabilidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Altura (métrico) 185 mm
Anchura (métrico) 330 mm
Peso (métrico) 1200 g
Diseñar Octogonal
Material Poliuretano
Tipo Contenedor para hielo
Color Negro
Capacidad (métrico) 4,5 L