Learn More
Contenedores para hielo de poliuretano Azlon™ con tapa
Descripción
Apto para su uso con hielo, hielo seco y soluciones salinas
- Contenedores para hielo de espuma de poliuretano de piel negra, verde y azul
- Ideales para separar áreas de trabajo por colores
- Las asas integradas facilitan su elevación y transporte
- El diseño octagonal es útil para facilitar el apilado y la estabilidad
Especificaciones
Especificaciones
| Altura (métrico) | 185 mm |
| Anchura (métrico) | 330 mm |
| Peso (métrico) | 1200 g |
| Diseñar | Octogonal |
| Material | Poliuretano |
| Tipo de producto | Contenedor para hielo |
| Color | Azul claro |
| Capacidad (métrico) | 4,5 L |