Learn More
Azlon™ Frascos redondos de cuello ancho de HDPE
Descripción
Utilice estos frascos redondos de plástico para una gran variedad de aplicaciones de muestreo y almacenamiento de líquidos.Los frascos redondos de cuello ancho de HDPE AzlonTM son adecuados para aplicaciones en contacto con alimentos de acuerdo con las no
- Frascos de HDPE translúcidos y rígidos con tapones de rosca de polipropileno
- Diseño sin revestimiento a prueba de fugas
- Contornos interiores suaves para un vertido eficiente y fácil limpieza
- Muy resistentes y muy duraderos durante el uso
- Ideal para una amplia gama de almacenamiento de líquidos, preparación de medios y aplicaciones de muestreo
- Buena resistencia química
- Se suministran en envase retráctil
- Códigos de reciclaje SPI
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 150 ml |
| Color | Translúcido |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 32mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para una amplia gama de almacenamiento de líquidos, preparación de medios y aplicaciones de muestreo |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| N.° por paquete | 10/Paq. |
| Color del tapón | Translúcido |
| Closure Included | Sí |
| Boca | Ancha |
| Forma | Forma redonda |
| Mostrar más |