Learn More
Bidón, Azlon™ HDPE
Código de producto. 10115674
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10115674 5 L cada uno
1 options
Código de producto. 10115674 Proveedor Azlon N.º de proveedor JGH148
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Capacidad (métrico): 5 L
Capacity Metric: 5 L
  • Ligero y resistente
  • Resistente a la corrosión
  • Apto para aplicaciones de contacto con alimentos de acuerdo con las normativas de la UE y la FDA estadounidense
Especificaciones
Capacidad (imperial) 1,3 gal
Capacidad (métrico) 5 L
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 186 x 134 x 282mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
N.° por paquete 1 Ea.
Tipo de producto Bidón