Learn More
Bidón, Azlon™ HDPE
Código de producto. 10749365
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:1 l
Código de producto.
10749365 Capacidad:1 l
1 options
Código de producto. 10749365 Proveedor Azlon N.º de proveedor JGH140
Fecha estimada de envoi: 25-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Capacidad (métrico): 1 L
  • Ligero y resistente
  • Resistente a la corrosión
  • Apto para aplicaciones de contacto con alimentos de acuerdo con las normativas de la UE y la FDA estadounidense
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1 L
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 124 x 72 x 163mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
N.° por paquete 1 unidad
Tipo de producto Bidón