Learn More
Azlon™ Frasco aspirador de cuello estrecho, Azlon™ HDPE
Código de producto. 10359554
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10359554 100 L cada uno
1 options
Código de producto. 10359554 Proveedor Azlon™ N.º de proveedor BWX072
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    678.70€
    552.46€ / paquete de 1
    Ahorro 126.24€
    18% Descuento
En stock
Para su uso con: Para la dispensación de sobremesa de líquidos de laboratorio comunes y almacenamiento o transporte a granel de líquidos y polvos
Características:
  • Amplia capacidad
  • Abertura ancha para facilitar el llenado
  • Tapón roscado con junta de caucho hermética para evitar fugas y derrames
  • Llave de paso a prueba de fugas
  • Con asas de transporte para facilitar la elevación
Usos:
  • Dispensación de sobremesa
  • Almacenamiento a granel
  • Transporte
  • Líquidos 
  • Polvos
Especificaciones
Capacidad (imperial) 26 gal
Capacidad (métrico) 100 L
Diámetro interior del cuello (métrico) 240 mm
Para utilizar con (aplicación) Para la dispensación de sobremesa de líquidos de laboratorio comunes y almacenamiento o transporte a granel de líquidos y polvos
Altura con tapón (métrico) 770 mm
Incluye Tapón, asas de transporte
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Estilo de cuello Ancha
Tipo de producto Frasco de aspiración
Forma Cilíndrico