Learn More
Azlon™ Tubo de suministro de gas Azlon™
Description
- Tubos de suministro de polipropileno rígido predoblados
- Irrompibles con uso normal
- Adecuados para muchos tipos de experimentos de recogida de gases en colegios y universidades
Specifications
Specifications
| Material | Polipropileno |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,23 in |
| Longitud global (imperial) | 11,41 in |
| Longitud global (métrico) | 290 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Muchos tipos de experimentos de recogida de gases en colegios y universidades |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 135 °C |
| Tipo de producto | Tubo de suministro de gas con parte superior de tapón |