Learn More
Azlon™ Tubo de suministro de gas Azlon™
Código de producto. 12663012
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud global (métrico):
205 mm
290 mm
335 mm
475 mm
Tipo de producto:
Tubo de suministro de gas
Tubo de suministro de gas con parte superior de tapón
Tubo de suministro de gas de doble pliegue
Vía lateral
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud global (métrico) Tipo de producto Tamaño de la unidad
12663012 205 mm Tubo de suministro de gas paquete de 5
12673012 290 mm Tubo de suministro de gas con parte superior de tapón paquete de 5
12683012 335 mm Vía lateral paquete de 5
12693012 475 mm Tubo de suministro de gas de doble pliegue paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12663012 Proveedor Azlon™ N.º de proveedor DT001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.88€
    27.71€ / paquete de 5
    Ahorro 22.17€
    44% Descuento
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
Construcción de polipropileno. El tubo de suministro de gas Azlon™ es el sustituto ideal para las alternativas de vidrio frágil.
  • Tubos de suministro de polipropileno rígido predoblados
  • Irrompibles con uso normal
  • Adecuados para muchos tipos de experimentos de recogida de gases en colegios y universidades
Especificaciones
Material Polipropileno
Diámetro exterior (imperial) 6 mm
Longitud global (imperial) 8 pulg
Longitud global (métrico) 205 mm
Para utilizar con (aplicación) Muchos tipos de experimentos de recogida de gases en colegios y universidades
Max. Operating Temperature (Metric) 135 °C
Tipo de producto Tubo de suministro de gas