Learn More
Juego de 11 varillas de punta estrecha para la gradilla de drenaje de montaje en pared Azlon™
Código de producto. 12093431
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
0,23 in
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Diámetro exterior (imperial) Tamaño de la unidad
12093431 0,23 in 1 set
1 options
Código de producto. 12093431 Proveedor Azlon N.º de proveedor WRP002P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34.87€
    26.49€ / 1 sets
    Ahorro 8.38€
    24% Descuento
Fecha estimada de envoi: 26-02-2027
Varillas de punta estrecha para usar con la gradilla de drenaje de montaje en pared Azlon™
Clavijas de punta estrecha para usar con Azlon™ Draining Rack
  • Las varillas encajan de forma sencilla en la placa posterior y están espaciadas para permitir que pueda encajar instrumental de laboratorio de varios tamaños en la gradilla
  • El agua se recoge en la canaleta en la base de la gradilla y drena a través de un tubo de goma que se puede colocar hacia un fregadero o recipiente cercano
  • Se suministra con accesorios de montaje en pared
  • Mide aproximadamente 650 mm de alto x 450 mm de ancho
  • Juego de varillas estrechas para tubos de ensayo y también está disponible para matraces volumétricos
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Gradilla para drenaje
Diámetro exterior (imperial) 0,23 in
Diámetro exterior (métrico) 6 mm
Tipo de producto Varilla estrecha