Learn More
Azlon™ Cubo de eliminación para vidrio
Código de producto. 12050133
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
26,5 cm
70 cm
Anchura (métrico):
23 cm
30 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Altura (métrico) Anchura (métrico) Tamaño de la unidad
12050133 70 cm 30 cm cada uno
12060133 26,5 cm 23 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12050133 Proveedor Azlon™ N.º de proveedor DBG001P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    98.85€
    75.19€ / paquete de 1
    Ahorro 23.66€
    23% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Para la eliminación segura de cristales rotos
Para la eliminación segura de cristales rotos
  • Cajas rígidas de autoensamblaje para la eliminación segura de cristales rotos.
  • Contienen el vidrio de forma segura gracias a un revestimiento de LDPE resistente a pinchazos y a prueba de fugas.
  • La tapa tiene una solapa de residuos integrada para un uso fácil y tiene una función de sellado para cuando la caja está llena.
  • Las cajas tienen instrucciones de uso impresas de manera clara.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 60 L
Color Translúcido
Altura (métrico) 70 cm
Longitud (métrico) 30 cm
Forma Rectangulares
Anchura (métrico) 30 cm
Para utilizar con (aplicación) Para la eliminación segura de cristales rotos
Tipo de montaje Independiente
Tipo de producto Cubo de eliminación