Learn More
Cestillo cuadrado de HDPE Azlon™
Código de producto. 12075562
Change view
Click to view available options
Color:
Blanco
Negro
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color unitSize
12075562 Blanco cada uno
12035562 Negro cada uno
12015562 - cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12075562 Proveedor Azlon N.º de proveedor BWX116
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los cestillos de forma cuadrada para aplicaciones de contacto con alimentos cumplen la normativa de la UE
  • La forma cuadrada duradera permite un uso económico del espacio
  • Agarre de asa para facilitar la elevación y el transporte
  • Graduaciones moldeadas (14 litros × divisiones de 0,5)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Cubo cuadrado
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Blanco
Material del mango Polietileno
Altura (métrico) 292 mm
Longitud (métrico) 292 mm
Cantidad 1 unidad
Anchura (métrico) 292 mm