Learn More
Cestas Azlon™ con tapa con bisagra
Código de producto. 12085542
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
167 x 167 x 155 mm
225 x 225 x 230 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Tamaño de la unidad
12085542 167 x 167 x 155 mm cada uno
12095542 225 x 225 x 230 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12085542 Proveedor Azlon N.º de proveedor BWK006
En stock
Ideal para esterilizar tubos de ensayo
  • Esterilizable en autoclave a 121 °C.
  • Ideal para esterilización de tubos de ensayo
  • Útil para el almacenamiento en el laboratorio
  • Diseño de tamaño reducido apilable
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Para utilizar con (aplicación) Para almacenamiento en el laboratorio, tubos de ensayo de esterilización
Altura exterior (métrico) 155 mm
Longitud (métrico) 167 mm
Incluye Tapa con bisagra
Material Polipropileno
Anchura exterior (métrico) 167 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 167 x 167 x 155 mm